ContactUsLinkComponent
Pince ampère-métrique, 200, 300 et 400 A AC, commutable, sortie analogique 4-20mA sortie 2-fils, alimentation 15-24VDC, diamètre max des câbles: 18mm, longueur câble de connexion: 2 mètres 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR3269-400
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Pince ampère-métrique, 200, 300 et 400 A AC, commutable, sortie analogique 4-20mA sortie 2-fils, alimentation 15-24VDC, diamètre max des câbles: 18mm, longueur câble de connexion: 2 mètres 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR3269-400
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together