ContactUsLinkComponent
RT2e Radio transmetteur température (EU) pour 2 capteurs PT100 externe Freq.: 433MHz, 868MHz, Environnement: -30°..55°C, sans conden sation. Champ de mesure: T -200°..200°C, avec certificat du validation lenght of sensor cable max. 20 meter 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR800863
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
RT2e Radio transmetteur température (EU) pour 2 capteurs PT100 externe Freq.: 433MHz, 868MHz, Environnement: -30°..55°C, sans conden sation. Champ de mesure: T -200°..200°C, avec certificat du validation lenght of sensor cable max. 20 meter 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR800863
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together