ContactUsLinkComponent
RT1e Radio transmetteur température (EU) pour un capteur PT100 externe Freq.: 433MHz, 868MHz, Environnement: -30°..55°C, sans conden sation. Champ de mesure: -200°..200°C, avec certificat du validation lenght of sensor cable max. 20 meter 1 * 1 Pce
N° de catalogue ELPR800860
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
RT1e Radio transmetteur température (EU) pour un capteur PT100 externe Freq.: 433MHz, 868MHz, Environnement: -30°..55°C, sans conden sation. Champ de mesure: -200°..200°C, avec certificat du validation lenght of sensor cable max. 20 meter 1 * 1 Pce
N° de catalogue ELPR800860
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together