ContactUsLinkComponent
Rallonge pour capteur pour ECOLOG-NET xA8, L= 5 mètres 4-fils une extrémité avec prise M12 étanche (IP67), F, autre extrémité sans p rise, câble flexible avec 4 couleurs, T max pour prise 90°C, pour câble 180°C 1 * 1 Un.
  ELPR800756
Rallonge pour capteur pour ECOLOG-NET xA8, L= 5 mètres 4-fils une extrémité avec prise M12 étanche (IP67), F, autre extrémité sans p rise, câble flexible avec 4 couleurs, T max pour prise 90°C, pour câble 180°C 1 * 1 Un.
  ELPR800756
Frequently Bought Together