ContactUsLinkComponent
Modem SMS pour elproLOG MONITOR Envoi de messages par SMS à un ou plusieurs destinataires. Pour elproLOG Monitor 3.6 ou supérieur GP RS GSM Quadband 850, 900, 1800, 1900MHz y.c. mini antenne, câble US (part.no. 2756) ++++ Carte SIM non comprise, à fo 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR800416
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Modem SMS pour elproLOG MONITOR Envoi de messages par SMS à un ou plusieurs destinataires. Pour elproLOG Monitor 3.6 ou supérieur GP RS GSM Quadband 850, 900, 1800, 1900MHz y.c. mini antenne, câble US (part.no. 2756) ++++ Carte SIM non comprise, à fo 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR800416
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together