ContactUsLinkComponent
ECOLOG-NET LA8 Datalogger LAN, 8 canaux pour signaux 4..20mA, connexion LAN et USB (pour connexion locale), opération :-20°..+55°C, 64'000 points d'enregistrement, alarme, 2xDigit In, entrées sur 4 connecteurs DB9, avec certificat de calibrage, san 1 * 1 Pce
N° de catalogue ELPR801269
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
ECOLOG-NET LA8 Datalogger LAN, 8 canaux pour signaux 4..20mA, connexion LAN et USB (pour connexion locale), opération :-20°..+55°C, 64'000 points d'enregistrement, alarme, 2xDigit In, entrées sur 4 connecteurs DB9, avec certificat de calibrage, san 1 * 1 Pce
N° de catalogue ELPR801269
Fournisseur:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together