Télétransmetteur pour alarme B-Tel2, ligne T+T analogique, 4 canaux, composition de 7 numéros de téléphone,répetition d'appels prog rammables, saisie du texte par microphone, à brancher sur contact alarme ECOLOG ou interface alarme système CMS. Livr 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR800402
Fournisseur: ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together