Boîtier IP66 pour ECOLOG (sans bornes, sur prise DB15 ou Lemo) 1-4 capteurs, boîtier plastique résistant aux chocs, (LxHxP 22x18x11c m) couvercle transparent avec fermeture rapide, 3 serre-câbles (5 en option) PG7 1 * 1 Un.
N° de catalogue ELPR800404
Fournisseur: ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together