Bidons de sécurité
Humidificateur et pompe 1¼", 2 l
  119-0113
Bidons de sécurité
  119-0113
Bidons de sécurité
Bidons de sécurité
Humidificateur et pompe 1¼", 2 l
SFr. 274.00
1 * 1 ST
En acier inoxydable haute qualité résistant aux produits chimiques et joints en PTFE.
  • Manipulation aisée, conception ergonomique et grande stabilité
  • Systèmes anti-feu de résistance aux explosions et aux flammes
  • Soupapes de régulation de la pression (environ 0,3 bar)
  • Dispositifs à fermeture automatique
  • Humidificateurs pour un nettoyage sûr avec solvants
Pour une manipulation sûre et aisée de petits volumes de liquides inflammables.
  • Capacité:
    2 l
  • Désignation:
    Humidificateur et pompe 1¼"
  • Seq:
    14
Accessories
  •  
    Désignation
    Pour
  • 119-0170
    Système anti-flamme
    Tous les bidons de sécurité, humidificateurs et conteneurs sécurisés de transport
    1 * 1 ST - 19.70 SFr.
  •  
    Désignation
    Pour
  • 119-0139
    Bac de trempage avec pompe pour récipient de sécurité, 1 l
    119-2000, -0103, -0101, -0102
    1 * 1 ST - 151.00 SFr.
  •  
    Désignation
    Pour
  • 119-0140
    Bac de trempage avec pompe pour récipient de sécurité, 2 l
    119-2042, -0106, -0104, -0105
    1 * 1 ST - 153.00 SFr.
  •  
    Désignation
    Pour
  • 119-0144
    Bouchon à vis 1¼" avec soupape de régulation de pression
    Tous les bidons de sécurité et humidificateurs Rötzmeier
    1 * 1 ST - 60.50 SFr.
  •  
    Désignation
    Pour
  • 119-2390
    Dispositif de fermeture automatique 1¼" avec ventilation
    Tous les bidons et humidificateurs Rötzmeier
    1 * 1 ST - 87.80 SFr.