Baicaleine | Avantor
Baicaleine
Glass bottle for solids, 1 g
Catalog # CAYM70610-1
Supplier:   Cayman Chemical
Baicaleine
Catalog # CAYM70610-1
Supplier:  Cayman Chemical
CAS Number:  491-67-8
Baicaleine
Glass bottle for solids, 1 g
CAS Number:  491-67-8
Price
SFr. 431.00
Log in for availability
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyms:  5,6,7-Trihydroxyflavone, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-one
  • CAS Number:491-67-8
  • Formula:C₁₅H₁₀O₅
  • MDL Number:MFCD00017459
  • Molecular Weight:270.24 g/mol
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 g
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..