Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Flacon Verre, 250 mL
N° de catalogue CAYM600228-250
Fournisseur:   Cayman Chemical
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
N° de catalogue CAYM600228-250
Fournisseur:  Cayman Chemical
Numéro CAS:  
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Flacon Verre, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 87.60
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)