Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/L)
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/L)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Flacon Verre, 500 mL
N° de catalogue CAYM600215-500
Fournisseur:   Cayman Chemical
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/L)
N° de catalogue CAYM600215-500
Fournisseur:  Cayman Chemical
Numéro CAS:  
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/L)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Flacon Verre, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 193.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)