PPM-18 ≥95%
PPM-18 ≥95%
Glass vial, 5 mg
N° de catalogue CAYM13327-5
Fournisseur:   Cayman Chemical
PPM-18 ≥95%
N° de catalogue CAYM13327-5
Fournisseur:  Cayman Chemical
Numéro CAS:  65240-86-0
PPM-18 ≥95%
Glass vial, 5 mg
Numéro CAS:  65240-86-0
Prix
SFr. 151.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 mg
Product Details & Documents
  • Inhibits activation of NF-κB
An inhibitor NF-κB activation in vitro and in vivo (IC₅₀= 5 µm).
Synonymes:  NSC 73233
  • Numéro CAS:65240-86-0
  • Température de stockage:Congélateur
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Formulation:
    A crystalline solid
  • Purity:
    ≥95%
  • Stability:
    ≥2 years
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass vial
  • Cdt:
    5 mg