Isonicotinethioamide
Flacon verre pour solides, 10 g
N° de catalogue CAYM13056-10
Fournisseur: Cayman Chemical
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Pyridine-4-carbothioamide
- Numéro CAS:2196-13-6
- Formule:C₆H₆N₂S
- Numéro MDL:MFCD00006437
- Poids moléculaire:138.19 g/mol
- EINECS:218-592-6
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:10 g