Isonicotinethioamide
Flacon verre pour solides, 5 g
N° de catalogue CAYM13056-5
Fournisseur:   Cayman Chemical
Isonicotinethioamide
N° de catalogue CAYM13056-5
Fournisseur:  Cayman Chemical
Numéro CAS:  2196-13-6
Isonicotinethioamide
Flacon verre pour solides, 5 g
Numéro CAS:  2196-13-6
Prix
SFr. 87.60
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Pyridine-4-carbothioamide
  • Numéro CAS:2196-13-6
  • Formule:C₆H₆N₂S
  • Numéro MDL:MFCD00006437
  • Poids moléculaire:138.19 g/mol
  • EINECS:218-592-6
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    5 g
Spécifications