GN25
GN25
25 mg
N° de catalogue CAYM10948-25
Fournisseur:   Cayman Chemical
GN25
N° de catalogue CAYM10948-25
Fournisseur:  Cayman Chemical
Numéro CAS:  1227401-27-5
Numéro CAS:  1227401-27-5
Prix
SFr. 289.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 mg
Product Details & Documents
A 2-thio-dimethoxy naphthoquinone analog that blocks Snail binding to p53 and induces p53 expression in cancer cells in a K-Ras dependent manner
Synonymes:  3-​[(1,​4-​dihydro-​5,​8-​dimethoxy-​1,​4-​dioxo-​2-​naphthalenyl)thio]-​propanoic acid, p53-Snail binding Inhibitor
  • Numéro CAS:1227401-27-5
  • Formule:C₁₅H₁₄O₆S
  • Poids moléculaire:322.3 g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    25 mg
Spécifications