GN25
5 mg
Katalognr. CAYM10948-5
Anbieter:   Cayman Chemical
GN25
Katalognr. CAYM10948-5
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  1227401-27-5
CAS Nummer:  1227401-27-5
Preis
SFr. 67.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 mg
Product Details & Documents
A 2-thio-dimethoxy naphthoquinone analog that blocks Snail binding to p53 and induces p53 expression in cancer cells in a K-Ras dependent manner
Synonyme:  3-​[(1,​4-​dihydro-​5,​8-​dimethoxy-​1,​4-​dioxo-​2-​naphthalenyl)thio]-​propanoic acid, p53-Snail binding Inhibitor
  • CAS Nummer:1227401-27-5
  • Formel:C₁₅H₁₄O₆S
  • Molekulargewicht:322.3 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Cdt:
    5 mg
Technische Daten