Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Levodopa

Flacon verre pour solides, 100 g
N° de catalogue CAYM13248-100
Fournisseur:   Cayman Chemical
Levodopa
N° de catalogue CAYM13248-100
Fournisseur:  Cayman Chemical
Numéro CAS:  59-92-7
Levodopa

Flacon verre pour solides, 100 g

Numéro CAS:  59-92-7
Prix
530.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
  • Numéro CAS:59-92-7
  • Formule:C₉H₁₁NO₄
  • Numéro MDL:MFCD00002598
  • Poids moléculaire:197.19 g/mol
  • EINECS:200-445-2
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    100 g

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.