Levodopa
Flacon verre pour solides, 50 g
N° de catalogue CAYM13248-50
Fournisseur: Cayman Chemical
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
- Numéro CAS:59-92-7
- Formule:C₉H₁₁NO₄
- Numéro MDL:MFCD00002598
- Poids moléculaire:197.19 g/mol
- EINECS:200-445-2
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:50 g
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



