Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Levodopa

Levodopa

Flacon verre pour solides, 25 g
N° de catalogue CAYM13248-25
Fournisseur:   Cayman Chemical
Levodopa
N° de catalogue CAYM13248-25
Fournisseur:  Cayman Chemical
Numéro CAS:  59-92-7
Levodopa

Flacon verre pour solides, 25 g

Numéro CAS:  59-92-7
Prix
182.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
  • Numéro CAS:59-92-7
  • Formule:C₉H₁₁NO₄
  • Numéro MDL:MFCD00002598
  • Poids moléculaire:197.19 g/mol
  • EINECS:200-445-2
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    25 g

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.