Levodopa
Flacon verre pour solides, 5 g
Catalog # CAYM13248-5
Supplier: Cayman Chemical
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
- CAS Number:59-92-7
- Formula:C₉H₁₁NO₄
- MDL Number:MFCD00002598
- Molecular Weight:197.19 g/mol
- EINECS:200-445-2
Specifications
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:5 g



