Redox standards
200 mV redox standard, 500 mL
N° de catalogue JENW90238-49
Fournisseur: Cole-Parmer
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:500 mL
- Désignation:200 mV redox standard