Robinets multiples, Discofix®
Robinets multiples, Discofix®
Three-way stopcocks with 100 mm extension
Codice catalogo BRAU4098102
Nome del fornitore:   B. Braun
Robinets multiples, Discofix®
Codice catalogo BRAU4098102
Nome del fornitore:  B. Braun
Robinets multiples, Discofix®
Robinets multiples, Discofix®
Three-way stopcocks with 100 mm extension
Price
SFr. 253.00
Log in per disponibilità
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Adaptés à tous les systèmes de perfusion sous pression < 2 bars.
  • Orifices d'écoulement pour éviter de fausser les valeurs de pression
  • Écrou-raccord à mouvement axial et radial pour un raccordement sûr et rapide
  • Exempts de latex et de PVC
Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
Specifiche
  • Désignation:
    Three-way stopcocks with 100 mm extension
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..