VWR®, Cuves à usage unique
Semi-micro, 340 – 900 nm, 1,5 – 3 ml, 10 mm, PS
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Product Details & Documents
Cuves à usage unique en polystyrène (PS) optique ou en polyméthacrylate de méthyle (PMMA), adaptées à la plupart des solvants polaires, des solutions acides et alcalines.
- Variation minimale des valeurs d'extinction
- Fenêtres légèrement rentrantes, trajet optique clair et propre
- Transmittance optimale et risque réduit de contamination
Pour le dosage dans l’analyse de l’eau, ou des applications en chimie et en sciences de la vie.
Emballage: Refermables – Cuves assorties par nombre de cavités.
Documents
CoC VWR Disposable cuvettes with 10 mm Path length.pdf
Déclaration de conformité
CoC VWR Disposable Cuvettes.pdf CoC_VWRI634-0675_0000002414 COC_VWRI634-0675_0000002520 CoC_VWRI634-0675_0000002887 CoC_VWRI634-0675_0000004054
Plus
VWR Disposable Cuvette Technical Drawing.pdf
Dessin technique
VWR Products for Nucleic Acid Preparation
Documentation produit
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Type:Semi-micro
- Volume:1,5 – 3 ml
- Matière fenêtre:PS
- Seq:003
- Plage de mesure:340 – 900 nm