Agitateurs
Agitateur pour six tubes Mojonnier
  614-0184
Agitateurs
  614-0184
Agitateurs
Agitateurs
Agitateur pour six tubes Mojonnier
SFr. 2’350.00
1 * 1 ST
Agitateurs permettant de déterminer la teneur en matières grasses du lait selon la méthode de Mojonnier. Avec boîtier en PVC. Choix de modèles accueillant 4, 6 ou 36 tubes d'extraction Mojonnier. Les unités assurent un mélange puissant, homogène et reproductible.
  • Minuterie, entre 0 et 15 min
  • Produisent 100 agitations par minute
  • Un modèle pour 36 butyromètres est fourni avec un support
  • Désignation:
    Agitateur pour six tubes Mojonnier
Accessories
  •  
    Désignation
  • 614-0188
    Bouchon en liège pour tube d'extraction, méthode de Mojonnier
    1 * 1 ST - SFr. 0.40
  •  
    Désignation
  • 614-0187
    Tube d'extraction, Mojonnier, avec ampoule aplatie
    1 * 1 ST - SFr. 23.40
  •  
    Désignation
  • 614-0186
    Tube d'extraction, Mojonnier, avec ampoule ronde
    1 * 1 ST - SFr. 23.40
  •  
    Désignation
  • 614-0189
    Support en bois pour 12 tubes d'extraction selon la méthode de Mojonnier
    1 * 1 ST - SFr. 85.60