Sonde à fromage
Sonde à fromage
Sonde à fromage, 205 mm, 140 mm, 19 mm
N° de catalogue 300-0144
Fournisseur:   GERBER FUNKE
Sonde à fromage
N° de catalogue 300-0144
Fournisseur:  GERBER FUNKE
Sonde à fromage
Sonde à fromage
Sonde à fromage, 205 mm, 140 mm, 19 mm
Prix
SFr. 207.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier nickelé. Conçue pour l'échantillonnage de petits noyaux et le test de la préparation des fromages sans qu'il soit nécessaire de les découper. Pour une utilisation dans l'industrie de transformation du lait et les fromageries.
  • Poignée en plastique noir
  • Deux tailles différentes disponibles
Spécifications
  • Ø:
    19 mm
  • Profondeur d'immersion:
    140 mm
  • Désignation:
    Sonde à fromage
  • Longueur:
    205 mm
  • Seq:
    03