Milk butyrometer
Milk butyrometer
Butyromètre à lait, 0 - 12% : 0,1
N° de catalogue 614-0095
Fournisseur:   GERBER FUNKE
Milk butyrometer
N° de catalogue 614-0095
Fournisseur:  GERBER FUNKE
Milk butyrometer
Milk butyrometer
Butyromètre à lait, 0 - 12% : 0,1
Prix
114.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
En verre borosilicaté.
  • With or without stopper
Available with a declaration of conformity per batch and type (in German only).
Spécifications
  • Désignation:
    Butyromètre à lait, 0 - 12% : 0,1
  • Seq:
    09
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 614-2028
    Bouchon conique en caoutchouc pour tous les butyromètres à méthode de dosage
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - SFr. 44.90