Cooling elements and frames
Cooling elements, −30 °C, Tempshell, orange, −32...+30 °C, 275×155×60 mm
210×110×30 mm
  DLTTA100005DE
 :   DELTA T
Cooling elements and frames
  DLTTA100005DE
 :  DELTA T
Cooling elements and frames
Cooling elements, −30 °C, Tempshell, orange, −32...+30 °C, 275×155×60 mm
210×110×30 mm
SFr. 204.00
1 * 1 PAIRE
Molecular medical elements for different temperature handling of samples ranges from −32 °C to +38 °C.
  • Made of PE and natural in colour
  • Sealing made of laminated aluminium film with a protected cap
  • A liquid crystal thermometer in the elements shows its current temperature
Used for transportation and storage of samples like blood products, homograft’s, cell cultures, stem cells, antibodies, proteins and other temperature sensitive medications.
Inside dimension: 210×110×30 mm
  • Plage de température:
    −32...+30 °C
  • Couleur:
    orange
  • Désignation:
    Cooling elements, −30 °C, Tempshell
  • Dimensions:
    275×155×60 mm
    210×110×30 mm
  • Seq:
    01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..