Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Accessories | Avantor

Accessories

pour conteneurs 25 l et 30 l
N° de catalogue BOCH8341R
Fournisseur:   BOCHEM
Accessories
N° de catalogue BOCH8341R
Fournisseur:  BOCHEM
Accessories
Accessories

pour conteneurs 25 l et 30 l

Prix
SFr. 326.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Castors for transport container, made of 18/10 stainless steel, with 4 rubber guided rolls, 1 lockable.

Spécifications
  • Désignation:
    pour conteneurs 25 l et 30 l
  • Seq:
    01
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.