Accessories
pour conteneurs 50 l
N° de catalogue BOCH8344R
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
Castors for transport container, made of 18/10 stainless steel, with 4 rubber guided rolls, 1 lockable.
Spécifications
- Désignation:pour conteneurs 50 l
- Seq:02