Accessories | Avantor
Accessories
pour conteneurs 100 l
N° de catalogue BOCH8347R
Fournisseur:   BOCHEM
Accessories
N° de catalogue BOCH8347R
Fournisseur:  BOCHEM
Accessories
Accessories
pour conteneurs 100 l
Prix
SFr. 576.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Castors for transport container, made of 18/10 stainless steel, with 4 rubber guided rolls, 1 lockable.
Spécifications
  • Désignation:
    pour conteneurs 100 l
  • Seq:
    04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..