Pelles pharmaceutiques
Pelles pharmaceutiques
100 ml, 215 mm, 60 mm
N° de catalogue 231-0497
Fournisseur:   BOCHEM
Pelles pharmaceutiques
N° de catalogue 231-0497
Fournisseur:  BOCHEM
Pelles pharmaceutiques
Pelles pharmaceutiques
100 ml, 215 mm, 60 mm
Prix
SFr. 40.20
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Ces pelles conviennent parfaitement pour des échantillons dans le domaine pharmaceutique et l'industrie alimentaire.
  • Avec anneau de suspension
  • Assemblage sans soudure de la pelle et du manche
Spécifications
  • Largeur:
    60 mm
  • Capacité:
    100 ml
  • Longueur:
    215 mm
  • Seq:
    01