Base frames
Base frames
Base frame, H shape (legs form H, bridge variable), 500 mm, 600 mm
N° de catalogue BOCH5646
Fournisseur:   BOCHEM
Base frames
N° de catalogue BOCH5646
Fournisseur:  BOCHEM
Base frames
Base frames
Base frame, H shape (legs form H, bridge variable), 500 mm, 600 mm
Prix
SFr. 730.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These tube base frames made from stainless steel 18/10 are available in "V" and "H" shape.
Spécifications
  • Désignation:
    Base frame, H shape (legs form H, bridge variable)
  • Longueur:
    500 mm
  • Seq:
    02
  • Longueur branche:
    600 mm