Base frames
Base frames
Base frame, V shape (2 legs), 600 mm, 400 mm
N° de catalogue BOCH5645
Fournisseur:   BOCHEM
Base frames
N° de catalogue BOCH5645
Fournisseur:  BOCHEM
Base frames
Base frames
Base frame, V shape (2 legs), 600 mm, 400 mm
Prix
SFr. 258.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These tube base frames made from stainless steel 18/10 are available in "V" and "H" shape.
Spécifications
  • Désignation:
    Base frame, V shape (2 legs)
  • Longueur:
    600 mm
  • Seq:
    01
  • Longueur branche:
    400 mm