Acide borique
Flacon verre pour solides, 500 g
Katalognr. RC-028
Anbieter: G-Biosciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
- CAS Nummer:10043-35-3
- Formel:B(OH)₃
- MDL-Nummer:MFCD00011337
- Molekulargewicht:61.83 g/mol
- Merck-Index:13,01326
- Siedepunkt:185 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:160 °C
- Dichte:1,44 g/cm³ (25 °C)
- Lagertemperatur:Température ambiante
- EINECS:233-139-2
- ERREICHEN:01-2119486683-25
Technische Daten
Technische Daten
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 g