Acide borique
Acide borique
Flacon verre pour solides, 1 kg
Catalog # RC-029
Health
Supplier:   G-Biosciences
Acide borique
Catalog # RC-029
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  10043-35-3
Acide borique
Acide borique
Flacon verre pour solides, 1 kg
CAS Number:  10043-35-3
Price
96.50 SFr.
Log in for availability
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyms:  Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
  • CAS Number:10043-35-3
  • Formula:B(OH)₃
  • MDL Number:MFCD00011337
  • Molecular Weight:61.83 g/mol
  • Merck Index:13,01326
  • Boiling Pt:185 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:160 °C
  • Density:1,44 g/cm³ (25 °C)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:233-139-2
  • REACH:01-2119486683-25
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 kg