Dextran sulphate
Dextran sulphate
Bottle
N° de catalogue RC-043
Fournisseur:   G-Biosciences
Dextran sulphate
N° de catalogue RC-043
Fournisseur:  G-Biosciences
Numéro CAS:  9011-18-1
Dextran sulphate
Bottle
Numéro CAS:  9011-18-1
Prix
SFr. 266.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 g
Product Details & Documents
Dextran sulfate sodium (CAS 9011‑18‑1) is a versatile high‑molecular‑weight polyanion, essential in molecular biology (e.g., hybridisation), biochemistry (e.g., protein/lipoprotein precipitation), virology, inflammation modeling, and nanomedicine construction
  • White to off-white crystalline powder
  • BSE/TSE Free
  • Loss on drying: ≤10%
  • Free Sulfate: ≤0,5 %
  • pH (1%, Water) @ 25C: 5,0 to 7,5
  • Chloride: ≤1000 ppm
  • Sulfur Content: 17,0 to 20,0%
Synonymes:  Dextran sulphate sodium from Dextran
  • Numéro CAS:9011-18-1
  • Poids moléculaire:>500,000  g/mol
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle