Tryptone Base Materials
Tryptone Base Materials
Tryptone, Flacon verre pour solides, 500 g
N° de catalogue RC-110
Fournisseur:   G-Biosciences
Tryptone Base Materials
N° de catalogue RC-110
Fournisseur:  G-Biosciences
Numéro CAS:  
Tryptone Base Materials
Tryptone, Flacon verre pour solides, 500 g
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 177.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Tryptone is an assortment of peptides generated by the tryptic digestion of casein. It is commonly used in microbiology to produce Lysogeny broth for the growth of E. coli and other microorganisms, as it provides a source of amino acids.
  • Available in different pack sizes
    Solubility: Water
  • Appearance: Cream to beige free flowing powder
  • CAS: 91079-40-2
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    500 g
  • Désignation:
    Tryptone
Spécifications