Formamide
Flacon Verre, 100 mL
Codice catalogo RC-119
Nome del fornitore: G-Biosciences
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Carbamaldehyde
- Numero CAS:75-12-7
- Formula:HCONH₂
- Numero MDL:MFCD00007941
- Molecular Weight:45.04 g/mol
- IndexMerck:13,04261
- Punto di ebollizione:210 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:2 °C
- Densità:1,1334 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:79 °C
- temperatura di conservazione:Réfrigérateur
- EINECS:200-842-0
Specifiche
Specifiche
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL