ContactUsLinkComponent
Lames pour microtome MX35 ULTRA lame étroite à usage unique, angle de facette 34°, 80x8x0,25mm 1 * 50 Pce
Référence SHAN3053835
Fournisseur:  Epredia
Lames pour microtome MX35 ULTRA lame étroite à usage unique, angle de facette 34°, 80x8x0,25mm 1 * 50 Pce
Référence SHAN3053835
Fournisseur:  Epredia
Informations associées
Frequently Bought Together