pH buffer solutions
9,21, bleu, 25 °C, 1 L
  METN51340230
pH buffer solutions
  METN51340230
 :  
pH buffer solutions
9,21, bleu, 25 °C, 1 L
 :  
SFr. 109.00
1 * 1 L
  • For calibration of pH electrodes
  • Colour coded
  • Available as 1000 ml bottles
  • Cdt:
    1 L
  • Température de réference:
    25 °C
  • Couleur:
    bleu
  • Valeur pH:
    9,21