Lamelles couvre-objets
Round cover glasses, #1,5, 24 mm, Verre borosilicaté
N° de catalogue 630-2204
Fournisseur:   MARIENFELD
Lamelles couvre-objets
N° de catalogue 630-2204
Fournisseur:  MARIENFELD
Lamelles couvre-objets
Round cover glasses, #1,5, 24 mm, Verre borosilicaté
Prix
SFr. 1’040.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Hautement recommandées pour les objectifs à grande ouverture numérique.
  • En verre borosilicaté D 263™ M de classe hydrolytique I
Adaptées à la microscopie à fluorescence
Spécifications
  • Ø:
    24 mm
  • Nb:
    #1,5
  • Désignation:
    Round cover glasses
  • Matière:
    Verre borosilicaté
  • Seq:
    05