INSERT 0.35ML SHELL STYLE 1 * 1.000 Pce
N° de catalogue NSCAC4015-542
Fournisseur: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
INSERT 0.35ML SHELL STYLE 1 * 1.000 Pce
N° de catalogue NSCAC4015-542
Fournisseur: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Frequently Bought Together
1-Méthylimidazole ≥99.0% (par GC) pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Plaques CCM et BPL, couches de gel de silice 60 non modifié, en verre
Fournisseur: Merck
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Jerricans à col étroit, PEHD, transparents ou bleus
Fournisseur: Kautex
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Acide nitrique 67%, NORMATOM® pour l'analyse de traces de métaux
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Méthanol ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
EPA screw neck vials, N 24
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Test kits, photométrique, Ammoniac, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach