VWR®, Pilons
24 mm, 115 mm
N° de catalogue 410-0119
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Product Details & Documents
Porcelaine
- Surface de meulage non émaillée
- Poignée vitrée
Certifications: Conformité à la norme DIN 12906
Documents
410-0122
Immagini 360
Spécifications
- Ø tête:24 mm
- Longueur:115 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..