VWR®, Pilons
VWR®, Pilons
36 mm, 150 mm
N° de catalogue 410-0121
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Pilons
N° de catalogue 410-0121
Fournisseur:  VWR Collection
VWR®, Pilons
VWR®, Pilons
36 mm, 150 mm
Prix
SFr. 36.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porcelaine
  • Surface de meulage non émaillée
  • Poignée vitrée
Certifications: Conformité à la norme DIN 12906
Documents
Spécifications
  • Ø tête:
    36 mm
  • Longueur:
    150 mm