Microplaques, 384 puits
Noir, FLUOTRAC™ 600, liaison importante, stérile, sans couvercle, 384, +
N° de catalogue 738-0155
Fournisseur: Greiner Bio-One
Microplaques, 384 puits
N° de catalogue 738-0155
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à
Product Details & Documents
En PS. À l'exception de Small Volume™, toutes les microplaques 384 puits en PS sont dotées de puits à fond carré et arrondi qui associent les avantages d'un volume de travail flexible (de 10 à 130 µl) à une absorption et une formation de bulles réduites. Les plaques Small Volume™ disposent de puits ronds à géométrie conique, ce qui permet d'atteindre un volume de travail de 4 à 25 µl seulement. Toutes les plaques sont fournies sans couvercle, sauf pour certains formats stériles.
- Profil de puits à fond plat
- Choix de fond plein ou µClear®
- Versions couplage moyen à élevé disponibles
- Exempts de DNase, RNase et d'ADN humain, apyrogènes
Documents
Spécifications
- Nb de puits:384
- Stérile:+
- Désignation:Noir, FLUOTRAC™ 600, liaison importante, stérile, sans couvercle
- Seq:10
- Cat. No.:738-0155
- Certification environnementale:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact