Forceps, Axal™
Straight, slim, ultra fine tips, SS Axal™, 135 mm
N° de catalogue OUTISS-AXAL
Fournisseur: OUTILS RUBIS
Aller à
Product Details & Documents
Cobalt-chromium-molybdenum alloy. These forceps with very high Vicker hardness offer a range of physical, chemical and technological properties that make them appropriate for a wide variety of applications. Exceptional good tolerance on human tissues.
- High yield strength alloy
- 100% antimagnetic, rust proof and acid resistant
- Highly resistant to corrosion, stress corrosion cracking and hydrogen embattlement
- Temperature resistance of 500° C
- Good fatigue and tensile strength guarantee durability
Perfect forceps for surgical appliances and laboratories.
Spécifications
- Type:SS Axal™
- Désignation:Straight, slim, ultra fine tips
- Longueur:135 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..