0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
BILE AESCULIN AZIDE AGAR 1 * 100 g
N° de catalogue LIOF620001
Fournisseur:
LIOFILCHEM
Certificats
Agrandir l'image
BILE AESCULIN AZIDE AGAR 1 * 100 g
N° de catalogue LIOF620001
Fournisseur:
LIOFILCHEM
Certificats
Informations associées
Documentation
Certificats
Rechercher par numéro de lot
Documentation
Frequently Bought Together
Accessories for anaerobic systems, anaerobic incubation system, Anaerocult®
Fournisseur: Merck
Réactif Indole selon Kovac pour la microbiologie pH <1 (H₂O, 20 °C), Millipore®
Fournisseur: Merck
VWR® Dip Slides
Fournisseur: VWR Chemicals
Oxidase, Bactident®, Millipore®
Fournisseur: Merck
Additifs pour milieux et suppléments
Fournisseur: Merck
Bioindicator, Sterikon® plus
Fournisseur: Merck
Accessoires
Fournisseur: Merck
Milieux de culture déshydratés
Fournisseur: Merck
Lames immergées pour les surfaces et les liquides, Envirocheck®
Fournisseur: Merck
Lames de contact, VWR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Calcium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de Ca(NO₃)₂) AVS TITRINORM étalon pour SAA
Fournisseur: VWR Chemicals
Test de coagulase
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Milieux de culture, prêts à l'emploi, en plaques
Fournisseur: VWR Chemicals
Gaine a 15 ml, D20,5/D17,7x78 1 * 1 Pce
Fournisseur: Hettich