Spatules doubles, poudre
210 mm, 9 mm
Catalog # 231-0546
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Acier inoxydable.
- Avec manche rond, une extrémité plate et une extrémité ronde en forme de pelle
- Forme droite
- Très bonne résistance thermique, autoclavables
- Bonne résistance chimique
Specifications
- Longueur:210 mm
- Largeur de la lame:9 mm