Cup samplers
Cup samplers
Gobelet d'échantillonnage, Jumbo, Acier inoxydable 316, 500 ml, 1500 mm, 80 mm
N° de catalogue SAMP5030J-1500
Fournisseur:   Sampling Systems
Cup samplers
N° de catalogue SAMP5030J-1500
Fournisseur:  Sampling Systems
Cup samplers
Cup samplers
Gobelet d'échantillonnage, Jumbo, Acier inoxydable 316, 500 ml, 1500 mm, 80 mm
Prix
SFr. 1’150.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel cup samplers designed for liquids and suspensions.
  • Single point liquid sampler with removable cup
  • Simple operation, easy to clean and hygienic design
  • Discrete samples to be taken from known heights within the product
Spécifications
  • Ø:
    80 mm
  • Capacité:
    500 ml
  • Désignation:
    Gobelet d'échantillonnage, Jumbo
  • Longueur:
    1500 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable 316
  • Seq:
    05
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Matériau des poils
    Ø tête de la brosse
    Longueur totale
    Disponibilité
    Prix
  • 300-0514
    Nylon
    7 - 14 mm
    1600 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 62.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Matériau des poils
    Ø tête de la brosse
    Longueur totale
    Disponibilité
    Prix
  • 300-0513
    Nylon
    7 - 14 mm
    1100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 52.40